Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Probenfläschchen
Für den optimalen Schutz des Inhalts vor vorzeitiger Alterung. Azpack™ Gefriertrocknungs- und Injektionsfläschchen schützen deren Inhalt vor Integritäts- und Wirksamkeitsverlusten.
Marke:  Azpack™ 10482913
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10482913
  • 257.00 € / 154 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus FIOLAX™ neutralem, klarem Glas
  • Außergewöhnliche chemische Beständigkeit, Neutralität und Undurchlässigkeit
  • Crimphals
  • Ohne Kappen
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchen
Klar
Klemme
20mm
12,6 mm
10 mL
FIOLAX™ Glas
154/Packung
24,25 mm (Hals-AD)
46 mm