Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Elektroisolierband
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
8 Stück
Beschreibung
- Rotes und blaues Band zur Kennzeichnung von Spannungspegel und Phasenlage
- Schwarzes Band wird hauptsächlich für die Isolierung verwendet
- Breite: 19 mm
- Rolle, 10 m
- Material: PVC
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Elektroisolierband |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niederspannung, Phase C |
| Menge | 8/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0.133 mm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Breite (metrisch) | 19 mm |