Learn More
Cholinchlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Choline chloride helps in providing nourishment for pig feed and poultry feed. It acts as a food flavor enhancer. It is used as a precursor of acetylcholine and is a methyl donor in various metabolic processes and in lipid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cholinchlorid ist ein nützliches Nahrungsergänzungsmittel für Schweine- und Geflügelfutter. Es dient als Geschmacksverstärker für Lebensmittel. Es wird als Vorläufer von Acetylcholin verwendet und ist ein Methylspender bei verschiedenen Stoffwechselprozessen und beim Lipidstoffwechsel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren, Alkalien und Legierungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Choline Chloride |
Schmelzpunkt | ∽305°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Menge | 500 g |
Beilstein | 3563126 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,2206 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,methanol and alcohol. |
Formelmasse | 139.63 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251809 | Analysenzertifikat | 02/08/2024 | A15828.0E,A15828.36,A15828.22 |
10242517 | Analysenzertifikat | 01/08/2022 | A15828.0E,A15828.36,A15828.22 |
I5026A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15828.0E,A15828.36,A15828.22 |
10232615 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15828.0E,A15828.36,A15828.22 |
E6862C | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A15828.0E,A15828.36,A15828.22 |