Learn More
Thermo Scientific™ Cholecystokinin (26-33), freie Säure
Artikelnummer. p-5384640
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15417219
Marke: Thermo Scientific™ J66021.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung CCK Octapeptide, non-sulfated
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Molekulargewicht 1064.19
Produkttyp Cholecystokinin (26-33), free acid
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Asp-Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe
Nur für Forschungszwecke