Learn More
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
75 Stück/Packung; 14 Packungen/Karton (Standardverpackung)
Packungsgröße:
75 Stück
Beschreibung
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
- Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Cleanroom Wipe |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Bauweise | Knit |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Kanten | Sealed |
| Mehr anzeigen |