Learn More
Gibco™ CHO-S-SFM II (without hypoxanthine or thymidine)
CHO-S-SFM II (ohne Hypoxanthin oder Thymidin)
Marke: Gibco™ 31033020
103.55 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CHO-S-SFM II ist ein vollständiges, serumfreies, proteinarmes (weniger als 100 μg/ml) Medium, das für das Wachstum und die Erhaltung von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) in Suspensionskulturen für die Produktion rekombinanter Proteine optimiert ist. Dieses Medium enthält kein Thymidin oder Hypoxanthin (das ergänzte Medium ist auch erhältlich). Dieses gebrauchsfertige Medium eignet sich für die Suspensionskultivierung von CHO und anderen Zellen in Chargen-, kontinuierlichen und Perfusionskultursystemen. Eine CHO-S-SFM II Medium Drug Master File (DMF) wurde an die FDA übermittelt. Zum Erhalt einer Berechtigung zum Querverweis auf die Master File wenden Sie sich bitte an Technischer Kundendienst oder Ihren lokalen Ansprechpartner.Dieses Medium enthält Komponenten tierischen Ursprungs. Wenn Wachstumsfaktoren oder Hydrolysate, die in Konkurrenzmedien vorkommen, vermieden werden sollen, sollten Sie CD CHO, CD OptiCHO™ oder CD FortiCHO™ -Medien in Erwägung ziehen.
Wann das CHO-S-SFM II-Medium verwendet wird
Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD CHO-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Bedürfnissen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Protein-arm, Serum-frei | |
Suspensions-Zellkultur | |
Serum-freies Medium (SFM) | |
Glutamin, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
≤0,25 EU/ml, niedrig | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
CHO | |
1 X | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Phenolrot, Kein Thymidin, Kein Hypoxanthin | |
Flasche(n) | |
Keine Antibiotika | |
0,5 l |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.