Learn More
Gibco™ CHO-S-SFM II, with hypoxanthine and thymidine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10503483
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10503483
Marke: Gibco™ 12052098
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CHO-S-SFM II, mit Hypoxanthin und Thymidin
Cho-S-SFM II ist ein vollständiges, serumfreies, proteinarmes (weniger als 100 μ/ml) Medium, das für das Wachstum und die Wartung von chinesischen Hamstereierstockzellen (CHO) in Suspensionskulturen für die Produktion rekombinanter Proteine optimiert ist. Es wird mit Hypoxanthin und Thymidin ergänzt (das nicht ergänzte Äquivalent ist ebenfalls erhältlich). Dieses gebrauchsfertige Medium eignet sich für die Suspensionskultivierung von CHO und anderen Zellen in Chargen-, kontinuierlichen und Perfusionskultursystemen. Eine CHO-S-SFM II Medium Drug Master File (DMF) wurde an die FDA übermittelt. Zum Erhalt einer Berechtigung zum Querverweis auf die Master File wenden Sie sich bitte an Technischer Kundendienst oder Ihren lokalen Ansprechpartner.
Dieses Medium enthält Komponenten tierischen Ursprungs. Wenn Wachstumsfaktoren oder Hydrolysate, die in Konkurrenzmedien vorkommen, vermieden werden sollen, sollten Sie CD CHO, CD OptiCHO™ oder CD FortiCHO™ -Medien in Erwägung ziehen.
Wann das CHO-S-SFM II-Medium verwendet wird
  • Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CHO-S-SFM II-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich einem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
    Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
    Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinie.
  • Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
  • Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
  • Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
    Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
  • Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
  • Die CHO-Zelllinie ist „kompliziert“, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
    Erwägen Sie CD CHO-Medium in folgenden Fällen:
  • Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
  • Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
    Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Mutterzellen (dhfr-)
    Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Bedürfnissen
    Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelllinie CHO
    Klassifikation Protein-arm, Serum-frei
    Konzentration 1 X
    Form Flüssig
    Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
    Serum Level Serumfrei
    Mit Additiven Glutamin, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Thymidin, Hypoxanthin
    Ohne Additive Kein Phenolrot
    Produktlinie Gibco
    Menge 1 l
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Endotoxin-Gehalt Niedrig
    Format Flasche(n)
    Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Culture Type Suspensions-Zellkultur