Learn More
Gibco™ CHO DG44 Cells (cGMP banked) and Media Kit
Artikelnummer. 10033384
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10033384
Marke: Gibco™ A1100001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CHO DG44-Zellen (aus cGMP-Bank) und Medien-Kit
Das CHO DG44 Cells (cGMP Banked) and Media-Kit ist für das Wachstum von Dihydrofolatreduktase-defizienten (DHFR-) Chinese Hamster Ovary (CHO)-Zellen und die Expression von rekombinanten Proteinen in Suspensionskulturen optimiert. Inhalt des Kits:
Gibco™ CD DG44 Medium (ein chemisch definiertes, proteinfreies Medium, das speziell für optimales Wachstum und optimale Expression von DG44-Zellen in Suspensionskulturen entwickelt wurde)
Cho DG44-Zellen (cGMP-Banked) (Parentale CHO DG44-Zellen, die gemäß cGMP-Qualitätsstandards hergestellt, gebändert und getestet wurden. Sie sind für das CD DG44-Medium vorangepasst und für ein hervorragendes Zellwachstum und eine höhere Transfektionseffizienz ausgewählt.)
Darüber hinaus enthält das CHO DG44 Cells (cGMP-Banked) and Media-Kit L-Glutamin und Pluronic™ F-68 für optimales Wachstum und Proteinexpression von DG44-Zellen in einer proteinfreien, chemisch definierten Umgebung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Inhalt und Lagerung CHO DG44 Cells (cGMP banked) and Media Kit (SKU A1100001) contains:
• CD DG44 Medium 1000 mL- 12610-010, store in the dark at 2-8°C
• CHO DG44 Cells (cGMP banked) 1 vial (> 1x10^7 cells) - A1097101 (see limited label license), store in liquid nitrogen
• PLURONIC F-68, 10% (100X) 100 mL - 24040-032, store at room temperature
• L-glutamine-200mM (100X) 100 mL - 25030-081 or 25030-024 (CE marked version for Europe only), store at -20°C
Zelllinie CHO DG44
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Spezies Hamster
Medienempfehlung CD DG44 Medium
Anzahl Zellen 1 x 107
Produktlinie Gibco
Menge 1 Kit