Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement
CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nährstoffsupplement
Marke: Gibco™ A1245605
1742.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21885" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nährstoffsupplement ein einteiliges Produkt im Trockenformat für die Fed-Batch-Zugabe zur Kultur mehrerer Zelllinien. Das Cho CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™) Nährstoffsupplement ist eine chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs (AOF), die keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten mit unvollständig definierter Zusammensetzung enthält.Das AGT™ Format ist für die großmaßstäbliche Herstellung und die einfache Handhabung konzipiert. Dieses Produkt ist auch in Flüssigformat erhältlich, für den Einsatz in kleinen Mengen und für Experimente.
Welches EfficientFeed™ Nährstoffsupplement auswählen?
Betrachten Sie das CHO CD Efficient Feed™ Kit in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Erhöhte Titer
CHO CD EfficientFeed™ Supplemente führen nachweislich zur 2- bis 5-fachen Erhöhung des Titers im Vergleich zur Batchkultur, und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung (Abbildungen 1a und Mit AGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenformat, ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Trockenformat-Produkte. Das Cho CD EfficientFeed™ B AGT™ Nährstoffsupplement wird in 10 l- und 100 l-Verpackungen angeboten, die ein nahtloses Scale-up aus der 1 l-Katalogflüssigkeit ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Produktionsvolumen ermöglichen.
Vergleichbare Leistung wie flüssiges Supplement
Ebenso wichtig wie der Komfort und die Einfachheit des AGT™ Trockenformats (AGT = Advanced Granulation Technology™) ist die mit dem flüssigen CHO CD EfficientFeed™ B-Supplement vergleichbare Leistung (Abbildung 4). Beide Formen haben sich in unseren Tests ähnlich verhalten, und die AGT™-Version wurde in vielen Prozessen von mehreren Unternehmen erfolgreich als Prototyp verwendet.
Anwenderfreundliches AGT™-Format
Das Cho CD EfficientFeed™ B AGT™ Nährstoffsupplement bietet Scale-up-Komfort im Trockenformat sowie eine einfache Rekonstitution durch Wasserzugabe und einen einzigen pH-Anpassungsschritt (vollständige Anweisungen finden Sie im Produktprofilblatt unten).
Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Trockenformat Medium Bei 2 bis 8 °C lagern, Trocken und im Dunkeln lagern |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Pulver (AGT) | |
serumfrei | |
Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
Niedrig | |
Zellkulturgütegrad, geeignet für die weitere Herstellung, Forschungsgütegrad | |
Chemisch definierte Nährstoffzufütterung | |
Löslichkeit |
CHO | |
Suspensions-Zellkultur | |
Nährstoffsupplement | |
Unsteril | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Insulin | |
Securitainer Fläschchen mit Verschluss | |
10 l | |
Nasseis |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.