Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ A Nutrient Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11573377
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11573377
Marke: Gibco™ A1023401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CHO CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ ist ein flüssiger Nährstoffzusatz ohne Stoffe tierischen Ursprungs und eine chemisch definierte vollständige Nährstoffformulierung bietet, die den Titer um das 2 bis 5fache in Fed-Batch-Prozessen verbessert, im Vergleich zu Batch-Kulturen. Er enthält keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unvollständiger Zusammensetzung.
Das Flüssigformat ist für den Einsatz in kleinen Mengen und für Experimente konzipiert. Dieses Produkt ist auch in AGT™-Format erhältlich, für die Herstellung in großem Maßstab und einfacher Handhabung.
  • Rechnen Sie mit 2- bis zu 5-fachen Produktivitätssteigerungen
  • Vermeiden Sie Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Hydrolysaten und anderen Alternativen, während Sie gleichzeitig eine überragende Leistung erzielen
  • Gebrauchsfertig für den Einsatz in größerem Maßstab mit praktischen Verpackungsoptionen (10 l und 100 l)
    Welches EfficientFeed™ Nährstoffsupplement auswählen?
    Betrachten Sie das CHO CD Efficient Feed™ Kit in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden ein Basismedium mit weniger als 6 g/l Glukose und ohne Hydrolysat am Tag 0
    Betrachten Sie das CHO  in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden derzeit CD OptiCHO™ als Basiszellwachstumsmedium
    Betrachten Sie das CHO  in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden derzeit CD CHO als Basiszellwachstumsmedium
    Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
  • Sie möchten eine höhere Produktivität bei GS CHO und anderen ausgewählten Zelllinien
  • Sie verwenden derzeit CD FortiCHO™ als Basiszellwachstumsmedium
  • Sie verwenden ein Basismedium mit mehr als 6 g/l Glukose oder einem Hydrolysat am Tag 0
    Erhöhte Titer
    CHO CD EfficientFeed™ Supplemente führen nachweislich zur 2- bis 5-fachen Erhöhung des Titers im Vergleich zur Batchkultur, und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung (Abbildungen 1a und Mit AGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenformat, ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Trockenformat-Produkte. CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ Kit Nährstoffzusatz wird in 10 l/Packung und 100 l/Packung angeboten, die eine nahtlose Skalierung aus dem flüssigen 1 l-Zusatz ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Produktionsmengen ermöglichen.
    Vergleichbare Leistung wie flüssiges Supplement
    Ebenso wichtig wie der Komfort und die Einfachheit des AGT™ (Advanced Granulation Technology™) Trockenformats ist die mit dem flüssigen CHO CD EfficientFeed™ A Supplement vergleichbare Leistung (Abbildung 4). Beide Formen haben sich in unseren Tests ähnlich verhalten, und die AGT™-Version wurde in vielen Prozessen von mehreren Unternehmen erfolgreich als Prototyp verwendet.
    Anwenderfreundliches AGT™-Format
    CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ Kit Nährstoffzusatz bietet Komfort bei der Skalierung im Trockenformat sowie eine einfache Rekonstitution mit ca. 1 % konzentrierter Lösungsmittelzugabe. Weitere Informationen finden Sie in den Begleitdokumenten auf der Produktseite zum AGT™-Format.
    Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Ein Liter CHO CD EfficientFeed™ A und ein Handbuch.
    Bewahren Sie CHO CD EfficientFeed™ A bei +2 – 8 °C im Dunkeln auf.
    Zelllinie CHO
    Zelltyp Säugetierzellen
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Kulturtyp Suspensions-Zellkultur
    Form Flüssig
    Produkttyp Nährstoffsupplement
    Serumspiegel serumfrei
    Sterilität Steril gefiltert
    Mit Additiven Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
    Ohne Additive Keine Antibiotika, Kein Glutamin, Kein Insulin, Kein Phenolrot, Keine Antibiotika
    Endotoxin-Gehalt Niedrig
    Produktlinie Gibco
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Zellkulturgütegrad, geeignet für die weitere Herstellung, Forschungsgütegrad
    Menge 1 l
    Bemerkungen Chemisch definierte Nährstoffzufütterung
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Getestet auf pH
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.