Learn More
Chlorthiophos-Sulfon, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 25900-20-3 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Güte | Analysenstandard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | AKARIZIDE UND INSEKTIZIDE |
Physikalische Form | Kristallin |