Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlortetracyclin Hydrochlorid, kann als sek. Standard verwendet werden
Chlortetracyclin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 64-72-2) ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum und gehört zur Familie der Tetracycline.
68.14 € - 207.03 €
Chemische Identifikatoren
CAS 64-72-2
Summenformel C22H24Cl2N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 515.34
InChI-Schlüssel QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonym CTC
PubChem CID 66577600
IUPAC-Name (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10115160
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
268245000
500 mg Glasflasche
68.14 €
500 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11916911
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
268240025
2.5 g Glasflasche
207.03 €
2.50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Chlortetracyclin-Hydrochlorid ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum und gehört zur Familie der Tetracycline.
•Es erhält seinen Namen von einer 7-Chlor-Substitution auf einem der Ringe seiner übergeordneten Struktur, Tetracyclin.
•Bakteriostatikum, das die ribosomale 30S-Untereinheit hemmt und Peptidbildung verhindert
•Kann als Antiprotozoikum und Antimykotikum wirken.
Anwendungen
• Chlortetracyclin eignet sich für den Einsatz in der Biochemie, Mikrobiologie, In-vivo-Forschung und für Zellkulturen.
• Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64-72-2
515.34
CTC
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
C22H24Cl2N2O8
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
66577600
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spezifikation
Chlortetracycline hydrochloride
Feines Kristallpulver
220.0°C
− 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
C22H24Cl2N2O8
Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone, ether,, chloroform, dioxane and propylene glycol, 17.4g/L methanol (28°C), 1.7g/L ethanol (28°C), soluble in solutions of alkali hydroxides and, carbonate
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
515.34
515.33
Chlortetracycline Hydrochloride
64-72-2
Echt
Gelb
CTC
QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
(4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-Ppentahydroxy-6-Methyl-3,12-Dioxo-4,4a,5,5a-Tetrahydrotetracin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
66577600
≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Chlortetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.