Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorpropham
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorpropham |
Menge | 5 g |
Löslichkeit | Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: Mischbar mit Aceton, Methanol, Ethanol |
Schmelzpunkt | 36,0 bis 38,0 °C |
Formelmasse | 213,66 |
InChI-Schlüssel | CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)OC(=O)NC1=CC=CC(Cl)=C1 |
IUPAC-Name | propan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
Molekulargewicht (g/mol) | 213.66 |