Learn More
Chlorotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.11 € - 83.82 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75-77-4
Summenformel C3H9ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 108.64
MDL-Nummer MFCD00000502
InChI-Schlüssel IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC-Name Chlor(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11493900
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AC
25 mL
23.11 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11400244
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AE
100 mL
25.73 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11410244
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AP
500 mL
83.82 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlortrimethylsilan wird zur Silanisierung von Laborgläsern verwendet, wodurch die Oberflächen lipophiler werden. Es wird bei der Herstellung von Trimethylsilylhalogeniden, Pseudohalogeniden und verschiedenen organischen Siliziumverbindungen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Hexamethyldisilan durch Reduktion verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Benzol, Diethylether und Perchlorethylen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen, Aldehyden, Aminen, Ketonen und Estern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75-77-4
108.64
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
6397
Chlor(trimethyl)silan
C3H9ClSi
MFCD00000502
trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
CHEBI:85069
C[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
56°C to 58°C
-58°C
C3H9ClSi
MFCD00000502
1209232
trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Chlor(trimethyl)silan
6397
108.64
Chlorine-like
Moisture sensitive
Chlorotrimethylsilane
75-77-4
(CH3)3SiCl
UN1298
−27°C (−16°F)
Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
C[Si](C)(C)Cl
108.64
CHEBI:85069
≥98%
1.389
0.856
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H225-H314-H318-H312
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301-H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:TRIMETHYLCHLOROSILAN
missing translation for 'einecsNumber' : 200-900-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV2710000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Chlorotrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylchlorosilane