Learn More
Chlorsulfonsäure, typische 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1kg
3 x 1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Aussehen | Yellow to brown liquid |
Chemischer Name oder Material | Chlorosulfonic acid |
Farbe | Gelb bis Braun |
Siedepunkt | 158°C |
Dichte | 1.753 |
Geruch | Geruchsneutral |
Prozentgehaltsbereich | typically 99% |
Menge | 3 x 1 kg |
Physikalische Form | Flüssig |
UN-Nummer | 1754 |