Learn More
Chloroquine diphosphate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18762474
Click to view available options
Menge:
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Antimalarial; inhibits apoptosis and autophagy
Chloroquine diphosphate is an antimalarial drug. Inhibits cell growth and induces cell death in numerous cancer cell lines; inhibits cell proliferation and viability and induces apoptosis in 4T1 mouse breast cancer cells in vitro. Exhibits antimetastatic activity. Also inhibits autophagy via a mechanism distinct from that of 3-methyladenine (Cat. No. 3977). Blocks receptor-mediated endocytosis of mannose-glycoconjugates by macrophages. Inhibits SARS-CoV-2 infection in vitro (EC50 = 1.13 μM). Chloroquine improves efficacy of adeno-associated viral gene transduction in vivo and in vitro, as well as enhancing non-viral gene transfection in breast cancer cells. Tocris products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroquine diphosphate
CAS 50-63-5
Summenformel C18H32ClN3O8P2
MDL-Nummer MFCD00069852
Menge 50 mg
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
InChI-Schlüssel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
IUPAC-Name 7-Chlor-N-[5-(diethylamino)pentan-2-yl]chinolin-4-amin; bis(Phosphorsäure)
Molekulargewicht (g/mol) 515.86
PubChem CID 64927
Formelmasse 515.86
Reinheit (%) >99%