Learn More
Chloropentacarbonylrhenium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481777
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloropentacarbonylrhenium(I)
CAS 14099-01-5
Farbe Braun bis Weiß
Summenformel C5ClO5Re
Strukturformel Re(CO)5Cl
MDL-Nummer MFCD00013296
Menge 1 g
UN-Nummer UN3466
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
IUPAC-Name Kohlenmonoxid, Chlorrhenium
Molekulargewicht (g/mol) 361.707
PubChem CID 6096982
Formelmasse 361.71
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin