Learn More
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491197
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24172.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 127.996 g/mol
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride is used in the synthesis of beta-lactams, n-vinyl substituted indoles and fused 2-pyridone rings and 2-azetidinones. It is used as a formylating agent and used in the preparation of anti-poxvirus agents. It is used in Staudinger reaction and Hundsdiecker-barton iododecarboxylation reaction. It is widely used for studying organic photosensitizers, which finds application in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid wird bei der Synthese von Beta-Lactamen, N-Vinyl-substituierten Indolen und fusionierten 2-Pyridonringen und 2-Azetidinonen verwendet. Es wird als Formylierungsmittel und zur Herstellung von Agenzien gegen Pockenviren verwendet. Es wird für die Staudinger-Reaktion und die Hunsdiecker-Barton-Ioddecarboxylierungsreaktion verwendet. Es wird häufig für die Untersuchung organischer Photosensibilisatoren verwendet, die in farbstoffsensibilisierten Solarzellen Anwendung finden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Es kann sich in feuchter Luft/Wasser zersetzen. Unverträglich mit Basen, starken Oxidationsmitteln, Aminen, Metallen und Butylkautschuk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3724-43-4
Summenformel C3H7Cl2N
MDL-Nummer MFCD00011868
InChI-Schlüssel QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 77311
IUPAC-Name Clormethyliden(trimethyl)azanium;Chlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Schmelzpunkt 130°C (decomposition)
Geruch Acrid
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3566322
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
SMILES C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 127.996
Formelmasse 128
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (Chloromethylene)dimethylammonium chloride