Learn More
Chloroiodmethan, stabilisiert 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11914511
Marke: Thermo Scientific Acros 222155000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-71-5, 7440-22-4
Summenformel CH2ClI
Molekulargewicht (g/mol) 176.38
InChI-Schlüssel PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC-Name Chlor(iodo)methan
SMILES C(Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroiodomethane
Farbe Pink-rot nach gelb
Dichte 2.4200g/mL
Siedepunkt 108.0°C to 109.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2I
Brechungsindex 1.5812 to 1.5832
Menge 500 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Relative Dichte 2.42
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Stabilisator Copper
Formelmasse 176.38
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit