Learn More
Chlorhydrochinon, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072720
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-67-8
Summenformel C6H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.56
MDL-Nummer MFCD00002341
InChI-Schlüssel AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC-Name 2-Chlorbenzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorohydroquinone
Namenshinweis tech., 90%
Schmelzpunkt 101°C to 102°C
Farbe Braun bis Grau
Siedepunkt 263°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 06, 849
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,slightly soluble in ether
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorohydroquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.