Learn More
Chlorhydrochinon, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062720
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-67-8
Summenformel C6H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.56
MDL-Nummer MFCD00002341
InChI-Schlüssel AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC-Name 2-Chlorbenzol-1,4-Diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorohydroquinone
Namenshinweis tech., 90%
Schmelzpunkt 101°C to 102°C
Farbe Braun bis Grau
Siedepunkt 263°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 06, 849
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,slightly soluble in ether
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorohydroquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.