Learn More
Chloroform, stabilisiert mit Amylen, für HPLC, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beschreibung
- Enthält ca. 50 ppm Amylen als Konservierungsmittel
- Abgeschirmt für fluoreszierende und UV-absorbierende Kontaminanten zur Reduzierung von Interferenzen und Erhalt glatterer Basislinien
- Getestet, um minimale Werte für halogenierte Reste (≤10 ng/l) sicherzustellen und damit die Eignung für die Pestizidanalyse nachzuweisen
- Erfüllt auch ACS-Spezifikationen
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -63 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 61°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Dampfdruck | 213mbar at 20°C |
Viskosität | 0.56 mPaS at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroform, stabilized with amylene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H372-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloroform, stabilisiert mit Amylen, für HPLC, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur