Learn More
Chloroform, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 99.4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7111820
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15643700
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 322111L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 99.4 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen weist mehr als 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung hochreiner Chemikalien auf
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3, 64-17-5
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-Name Trichlormethan
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-99.4 % (GC)
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <1.0000%
Dichte 1.476 - 1.483 g/ml bei 20 °C; 1.492 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 60 °C bis 62 °C
Menge 1 l
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHCl3
Dampfdruck 160 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Formelmasse 119.38 mol
Reinheit (%) 99 bis 99.4 % (GC)
Güte Puriss. p.a.