Learn More
Chloroform, Kohlenwasserstoff-stabilisiert, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™
Artikelnummer. 10140591 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10140591
Marke: JT Baker 9174.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Schnelle, reproduzierbare Leistung und Trennungsergebnisse. Chloroform, Kohlenwasserstoff-stabilisiert, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™ ist ein anwendungsoptimiertes, auf seine Funktion getestetes HPLC-Reagenz/Lösungsmittel, das den Durchsatz und die Anwenderfreundlichkeit maximiert, ohne die Effizienz oder die Reproduzierbarkeit zu beeinträchtigen.
BAKER ANALYZED HPLC-Reagenzien sind hochgradig reine Lösungsmittel, Puffersalze und Modifikatoren für die mobile Phase zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Forschungs- und Qualitätskontrollanwendungen optimiert, einschließlich Hochleistungsflüssigchromatographie, Gel-Permeations-Chromatographie und UV-spektralphotometrische Analysen.
  • Neukalibrierung bzw. Anpassungen aufgrund von Chargenänderungen werden minimiert, was eine optimale Leistung empfindlicher Instrumente erzielt.
  • Niedriges Background-Signal ohne störende Peaks
  • Niedrige UV-Absorption in kritischen Bereichen, gewährleistet durch UV-Absorptionstests an verschiedenen Punkten und durch Gradientenelutionstests
  • Fluoreszenztests auf Spurenverunreinigungen, die Interferenzen verursachen könnten
  • Funktionsgetestet für: Assay, Wasser, minimale Rückstände nach Verdampfung und UV-Absorption und Fluoreszenz in kritischen Bereichen
  • Gleich bleibende Qualität in allen Chargen, tatsächliche Chargenanalyse auf dem Etikett
  • Innovative Verpackungsoptionen, die die Lösungsmittelqualität am Einsatzort gewährleisten
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63 °C
Extinktion max. 0.15 bei 254 nm, max. 0.05 bei 280 nm, max. 0.01 bei 350 nm
Farbe Farblos
Dichte 1.483 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 62 °C
Menge 1 l
Zündpunkt 982 °C
Geruch Süßlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Titrierbare Säure Max. 0.0005 meq/g
Viskosität 0.56 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.01 %
Löslichkeitsinformationen 8g/L in water
IUPAC-Name Trichlormethan
Formelmasse 119.38 mol
Reinheit (%) Min. 99.8 %
Güte BAKER ANALYZED™ HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.