Learn More
Chloroform, für HPLC, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10255131
Chloroform, für HPLC, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255131
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10255131
Marke: Thermo Scientific Acros 268320010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3, 513-35-9
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63.0°C
Namenshinweis Stabilized
Extinktion (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 280nm, 0.01 max. at 270nm, 0.075 max. at 260nm, 0.5 max. at 250nm, 1 max. at 245nm
Azidität 0.0002 meq/g max.
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 61.0°C
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 1.48
Strukturformel CHCl3
Viskosität 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Wasser 0.05% max.
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.38
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2533985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog Number268320010,268320025
Chargennummer2523661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog Number268320010,268320025
Chargennummer2410177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number268320010,268320025
Chargennummer2417884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number268320010,268320025
Chargennummer2499748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number268320010,268320025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chloroform, für HPLC, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >