Learn More
Chloroform-d, 99.8 % (Isotopen), enthält 0.03 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440391
Chloroform-d, 99.8 % (Isotopen), enthält 0.03 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440391
100g
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
5 x 100g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11440391
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041389.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-49-6
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 120.375
MDL-Nummer MFCD00000827
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC-Name Trichlor(deuterio)methan
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,50 g/mL
Brechungsindex 1,4445
Empfindlichkeit Licht- und feuchtigkeitsempfindlich.
Menge 100g
Schmelzpunkt -64 °C
Siedepunkt 62 °C
UN-Nummer UN1888
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
Formelmasse 120.38
Reinheit (%) 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 0,03 % v/v TMS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR14K054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
ChargennummerU24J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
ChargennummerW20I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
ChargennummerT06H083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
ChargennummerQ13I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
Name des Produkts
Chloroform-d, 99.8 % (Isotopen), enthält 0.03 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals >