Learn More
Chloroform, 99 %, mit 0.8-1 % Ethanol stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419830
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
2500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11419830
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13200.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroform ist ein häufig verwendetes Laborlösungsmittel. Es kam früher als Narkosemittel zum Einsatz. Wird auch als Ausgangsprodukt für PTFE und Kühlmittel verwendet. Chloroform diente in der Vergangenheit als Extraktionslösungsmittel für Fette, Öle und Fette. Nützlich für die schnelle und einfache Freisetzung periplasmatischer Proteine. Ein Gemisch aus Guanidinium-Thiocyanat-Phenol-Chloroform spielt eine wesentliche Rolle in der RNA-Isolation.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Ölen, Ligroin, Alkohol, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff und Carbondisulfid. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabile und lichtempfindliche chemische Verbindung. Nicht kompatibel mit Metallen und Alkalien. Substanz von Wärmeeinwirkung , Funkenflug, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. In einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63°C
Namenshinweis stabilized with 0.8 to 1% ethanol
Dichte 1.492
Siedepunkt 60.5°C to 61.5°C
Menge 1000 mL
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.444
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,acetone,carbon tetrachloride and carbondisulfide.Slightly miscible with water.
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.38
Reinheit (%) 99%