Learn More
Chloroform, 99+99 %, für die Spektroskopie, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737787 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10571421
Marke: Thermo Scientific Acros 167735000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3, 513-35-9
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63.0°C
Namenshinweis Stabilized with amylene
Extinktion 0.005 max. at 280nm, 0.01 max. at 270nm, 0.075 max. at 260nm, 0.5 max. at 250nm, 1 max. at 245nm
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 61.0°C
Menge 500 mL
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 1.48
Strukturformel CHCl3
Viskosität 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Wasser 0.03% max.
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
IUPAC-Name Trichlormethan
Formelmasse 119.38
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.