Learn More
Chloroform, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Metallkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -63°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 61°C |
| Menge | 5 L |
| Verpackung | HDPE-Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | 826 |
| Dampfdruck | 213mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.56 mPaS at 20°C |
| IUPAC-Name | Trichlormethan |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroform, stabilized with amylene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H372-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.