Learn More
Chlorodiethylispropylsilan, +95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11975961
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material chlorodiethylisopropylsilane
CAS 107149-56-4
Farbe Farblos
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 75.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H17ClSi
Strukturformel (CH3)2CHSi(C2H5)2Cl
Brechungsindex 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00191631
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.9
Synonym chlorodiethylisopropylsilane, diethylisopropylsilyl chloride, acmc-1bql9, isopropyldiethylchlorosilane, silane,chlorodiethyl 1-methylethyl, silane, chlorodiethyl 1-methylethyl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel OSBPGFIPLLCQMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](Cl)(CC)C(C)C
IUPAC-Name chlorodiethyl(propan-2-yl)silane
Molekulargewicht (g/mol) 164.75
PubChem CID 4486980
Formelmasse 164.75
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiethylisopropylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.