Learn More
Chlor-bis-(ethylen)-rhodium(I)-Dimer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer |
CAS | 12081-16-2 |
Summenformel | C8H16Cl2Rh2 |
MDL-Nummer | MFCD00013206 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in ethanol,acetone,dioxane,chloroform and dichloromethane. Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C |