Learn More
Bis-(1,5-Cyclooctadien)-Dirhodium(I)-Dichlorid, min. 40.8 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloro(1, 5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer |
Namenshinweis | min. 40.8% Rh |
Schmelzpunkt | 256.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.34g/L |
Formelmasse | 493.08 |
Reinheit (%) | ≥40.8% (RH) |
Physikalische Form | Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer