Learn More
Chlor(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Dimer, Ir 57.2%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327537
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12112-67-3
Summenformel C16H24Cl2Ir2
Molekulargewicht (g/mol) 671.70
MDL-Nummer MFCD00012414
InChI-Schlüssel ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Synonym chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
PubChem CID 6436381
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Menge 0.25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and toluene. Slightly soluble in acetone and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 671.71
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX25E029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06
ChargennummerS06K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06
ChargennummerY28J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06
ChargennummerU09J027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06
ChargennummerY16I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06,012755.03
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlor(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Dimer, Ir 57.2%, Thermo Scientific Chemicals >