Learn More
Chlorid-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-218039 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10570603
Marke: SPEX Certiprep ASCL92Y
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Cl-1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
SMILES N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloride Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Menge 125 ml
Güte IC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch