Learn More
Chlorid-Lösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical A 013 250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Chlorid | |
Flasche | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente | |
H2O |
1 g/l | |
250 ml | |
Cl- | |
Flüssig |