Learn More
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässr. Lsg., nicht steril, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2000 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässrig Die Lösung wird als orales antiseptisches Mittel und antimikrobielles Mittel verwendet. Es ist ein Wirkstoff in keimtötender Mundspülung, Haustiershampoo, chirurgischen Gleitmitteln sowie Wischtüchern und Handseife. Es wird in der Studie verwendet, um die Rolle von ätherischen Ölen zur Verbesserung der Hautantiseptik zu erkennen. Es spielt eine entscheidende Rolle als Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel in pharmazeutischen Produkten. Es wird auch als Zusatzstoff in Kosmetika wie Cremes, Zahnpasta und Deodorants verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässrig Die Lösung wird als orales antiseptisches Mittel und antimikrobielles Mittel verwendet. Es ist ein Wirkstoff in keimtötender Mundspülung, Haustiershampoo, chirurgischen Gleitmitteln sowie Wischtüchern und Handseife. Es wird in der Studie verwendet, um die Rolle von ätherischen Ölen zur Verbesserung der Hautantiseptik zu erkennen. Es spielt eine entscheidende Rolle als Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel in pharmazeutischen Produkten. Es wird auch als Zusatzstoff in Kosmetika wie Cremes, Zahnpasta und Deodorants verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorhexidine digluconate |
| Namenshinweis | Non-sterile |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.06 g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 20% w/v wässrige Lösung |
| Menge | 25 mL |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Formelmasse | 897.76 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20% w/v wässrige Lösung |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chlorhexidine digluconate