Learn More
Chloramin-T-Trihydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695092
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Chloramin-T Trihydrat, > -97 %, C7H14ClNNaO5S, CAS-Nummer-7080-50-4, 5 kg, 97+ %, weiß, 192 °C, 281,69, GHS-Signalwort:Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7080-50-4
Summenformel C7H13ClNNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 281.68
MDL-Nummer MFCD00149066
InChI-Schlüssel RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 122197679
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramine-T trihydrate
Typ Chloramine T Trihydrate
Physikalische Form Kristallpulver
pH 8 to 10.3 (5% soln.)
Schmelzpunkt 170.0°C to 177.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Farbe Weiß
Menge 25 g
Flammpunkt 192°C
Prozentgehaltsbereich 97+%
Strukturformel CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O
Merck Index 15, 2075
IUPAC-Name N-Chlor-4-methylbenzolsulfonamid;natrium;trihydrat
Formelmasse 281.69
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramine-T trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.