Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chitosan, Molekulargewicht: 100,000–300,000
Artikelnummer. p-3737982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10416393
Marke: Thermo Scientific Chemicals 349050500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chitosan (CAS Nr. 9012-76-4) ist ein aus Chitin gebildetes Polymer.Aufgrund seiner nachgewiesenermaßen Bakterien tötenden, antibakteriellen, Krebs hemmenden und antiviralen Wirkung wird es in der Laborforschung für medizinische Wirkstoffe und in der Biomedizin verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Chitosan ist ein die Deacetylierung von Chitin gebildetes natürliches Polymer,
  • ein alkalisches Polysaccharid mit Feuchtigkeits- und Adsorptionseigenschaften
  • Derivate von Chitosan werden durch chemische Modifikation von Chitosan-reaktiven funktionellen Gruppen hergestellt
Verwendung
  • Chitosan wird aufgrund seiner Bakterien tötenden, antibakteriellen, Krebs hemmenden und antiviralen Wirkung in der Laborforschung für medizinische Wirkstoffe und in der Biomedizin verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-76-4
Summenformel C56H103N9O39
Molekulargewicht (g/mol) 1526.464
MDL-Nummer MFCD00161512
InChI-Schlüssel FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
IUPAC-Name Methyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chitosan
Farbe Beige-gelb bis weiß
Namenshinweis Molecular Weight: 100, 000 to 300, 000
Physikalische Form Pulver oder Granulate
Asche 2% max.
Menge 50 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Wasser 10% max. (K.F.)