Learn More
Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühltruhen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
Marke:  Thermo Scientific™ 398184
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12623115
  • 138.69 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Boxen
Silber
Edelstahl
3 ft.3-Gefriergeräte
14 cm
40,6 cm
5,5 in.
Gestell für Boxen
2 Zoll Boxen (7)
7 Boxes/Rack
3 cu. ft.
5,5 in.
15 in.
14 cm