Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
CHES is zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0.CHES is widely utilized as a buffer which is used for investigations on pH-dependent processes in enzymology. It has been shown to have an unusually high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CHES ist ein Zwitterionen-Puffer, der im pH-Bereich von 8.6 bis 10.0 nützlich ist und häufig als Puffer für Untersuchungen von pH-abhängigen Prozessen in der Enzymologie verwendet wird. Es hat sich gezeigt, dass es eine ungewöhnlich hohe Affinität für die Iodacetatbindungsstelle der Leber-Alkohol-Dehydrogenase aufweist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
CHES ist ein Zwitterionen-Puffer, der im pH-Bereich von 8.6 bis 10.0 nützlich ist und häufig als Puffer für Untersuchungen von pH-abhängigen Prozessen in der Enzymologie verwendet wird. Es hat sich gezeigt, dass es eine ungewöhnlich hohe Affinität für die Iodacetatbindungsstelle der Leber-Alkohol-Dehydrogenase aufweist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CHES |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
Beilstein | 2967601 |
Merck Index | 14,2055 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 207.29 |
Reinheit (%) | 99% |