Learn More
Cole-Parmer™ Chemware™ PFA-Petrischale
Artikelnummer. 11775519 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11775519
Marke: Cole-Parmer™ 0614802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für kontaminationsfreie biologische Anwendungen
  • Chemware D1069545 PFA-Petrischale, 100 x 15 mm, 100 ml
  • Verfügt über eine inerte, nicht haftende, nicht kontaminierende Oberfläche
  • PC nicht im Lieferumfang enthalten
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PFA
Form Rund
Typ Petrischale
Anzahl pro Packung 1
Höhe (metrisch) 1,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,563 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,938 in.
Durchmesser (metrisch) 100 mm