Learn More
VACUUBRAND™ Chemiepumpeinheit, PC 520 Select
Zum gleichzeitigen Betrieb von zwei elektronisch gesteuerten Vakuumanwendungen mit einer einzigen Pumpe. Ähnliche Modelle verfügen über einen manuell gesteuerten Anschluss. Die VACUU-SELECT-Vakuumsteuerung vereinfacht gängige Laboraufgaben mit einer grafischen Benutzeroberfläche.
6313.80 € - 8080.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast) |
---|---|
Regelung | VACUU·SELECT |
Versandgewicht (metrisch) | 21,8 kg |
Enthält | Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) |
Motordrehzahl | 1500 bis 1800 min-1 |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15926272
![]() |
VACUUBRAND™
20733350 |
CEE |
8080.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15956252
![]() |
VACUUBRAND™
20733350 |
CEE | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface simplifies laboratory work
- Frequently used for medium-sized vacuum applications involving common solvents
- Predefined applications save time and provide reproducible results
- Create unique process sequences with an easy-to-use application editor
- Powerful vacuum pump with excellent chemical and condensate compatibility
- Chemical resistant solenoid valves maintain process control
- Pressure is maintained at the level where the first boiling point is detected by the controller
- Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
- Exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents when used with a chilled water line or recirculating chiller
- Use manual set-point-control for simple processes
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
Spezifikation
7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast) | |
21,8 kg | |
1500 bis 1800 min-1 | |
435 x 243 x 457 mm | |
PC 520 Select | |
0,18 kW | |
40 °C | |
2 m3/Std. | |
Membranpumpe | |
2 | |
2 | |
230 V |
VACUU·SELECT | |
Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) | |
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. den USA | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM | |
45 dBA | |
18,6 kg | |
10 °C | |
50 bis 60 Hz | |
IP40 | |
Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Trockenkammern, Geltrockner | |
1,1 bar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Chemiepumpeinheit, PC 520 Select