Learn More
Heathrow Scientific™ Tough-Tags™ Große Etiketten für Laserdrucker
Stellen Sie sicher, dass die Etiketten der Mikroröhrchen bei jedem Laborverfahren haften bleiben. Die Heathrow Scientific™ Tough-Tags™ großen Etiketten für Laserdrucker blättern nicht ab und wandern nicht, selbst wenn sie extremen Temperaturen, ätzenden Substanzen oder Zentrifugationen ausgesetzt sind.
Marke: Heathrow Scientific™ HEATTLW-2016
Beschreibung
Besser als herkömmliche Bändern und Etiketten für den Einsatz in Forschung und klinischen Laboren- Hergestellt aus dünnem, chemisch inerten Polyolefin mit starkem Acrylklebstoff
- Umwickeletiketten haften an den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas und Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten können’ sich nicht ablösen oder migrieren, gleiten daher problemlos ohne Einklemmen oder Festkleben in Zentrifugenrotoren
- Breites Farbsortiment zur einfachen Identifizierung von Proben oder Forschern
- Vorgestanzte, abziehbare Etiketten in praktischen Bögen, die keine Druckerprobleme verursachen
- Hitze: Dampfautoklavierbar, kochendes Wasser
- Kalt: Tiefsttemperatur bis -80° C
- Organische Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Zentrifugierung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Matt | |
Polyolefin | |
Laser | |
Unsteril | |
Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Forschungs- und Kliniklabor | |
5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
2.125 Etiketten | |
Rechteck | |
1.28 in. | |
0.50 in. |
Acryl | |
Blank | |
Blatt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etikettenbogen | |
Blanko | |
1,5/2,0 ml-Röhrchen | |
85 | |
-80 °C | |
25 Blätter/Packung | |
33 x 13 mm | |
33 mm | |
13 mm |