Learn More
3M™ Chemical Spill Kit
Ensures that everything is available, and ready should a spill occur. Cleaning up hazardous chemical spills quickly in an emergency situation promotes on-site safety.
Marke:  3M™ 7100090374
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17139350
  • 587.00 € / 5 Sets
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für schnelle Reaktion auf verschüttete Chemikalien: schnelles und effektives Eindämmen und Säubern
  • Aufnahme von Verschüttungen, Tropfen und Leckagen von gefährlichen Chemikalien
  • Für die Verwendung mit den meisten Chemikalien geeignet
  • Fördert die Sicherheit am Standort
  • Einfache Entsorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit zur Reaktion auf Verschüttungen chemischer Flüssigkeiten
Schnelle Reaktion auf Chemikalienverschüttungen
SK 5
400 x 70 mm
70 mm
Kit
10 x P 110 Blatt, 1 x P300 Kissen, 1 Entsorgungsbeutel mit Bändern
5/Packung
400 mm
Name des Produkts
3M™ Chemical Spill Kit > (10) P 110 Bögen, (1) P300 Kissen, (1) Entsorgungsbeutel und -bänder