Learn More
Welch™ Chemical Resistant Diaphragm Pump
The MPC chemical duty diaphragm pumps allow aggressive solvent and acid vapors to be pumped.
Marke: Welch™ 414722
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bei den MPC Membranpumpen für chemische Anwendungen bestehen die Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, aus PTFE und anderen fluorierten Kunststoffen, sodass auch aggressive Lösungsmittel- und Säuredämpfe gepumpt werden können. Zur Handhabung aggressiver chemischer Dämpfe ist die chemisch beständige Pumpenversion X2 mit hochwertigeren Dichtungen und dickeren Beschichtungen eine optimale Wahl. Die Membranserie von Welch ist bekannt für ihren leisen Betrieb und ihre hervorragende Laufruhe. Dies ist das Ergebnis kontinuierlicher Produktverbesserungen und enger Beziehungen zu unseren Kunden. Dank ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Bauweise können Anwender Pumpen problemlos an verschiedene Standorte für die Verwendung in unterschiedlichen Anwendungen verlegen.
- Je nach den spezifischen Anforderungen bietet Welch 1-, 2-, 4- und 8-Kopf-Membranpumpen. Sie sind in ein- oder mehrstufiger Konfiguration mit kontrollierter (ecoflex) oder nicht kontrollierter Pumpendrehzahl erhältlich. Ecoflex Membranpumpen sind mit einem modernen Vakuumregler ausgestattet, der eine Änderung der Pumpendrehzahl ermöglicht. Das Vakuum lässt sich präzise an die individuellen Erfordernisse anpassen, sodass der Prozess effizienter abläuft und reproduzierbar ist. Die zusätzliche Druckreduzierung ermöglicht die Destillation von Gemischen nahezu automatisch und ohne Unterbrechung des Betriebs. Ecoflex Membranpumpen garantieren ein positives ökonomisches und ökologisches Gleichgewicht, sodass die Betriebskosten um bis zu 80 % gesenkt werden können.
- Anwendungen: Rotationsverdampfung, Vakuumofen, industrielle Anwendungen, Desikkation, Destillation, Filtration, Geltrocknung, Konzentrator, Gasprobenahme, Trocknung, Entgasung
Spezifikation
233 x 260 x 171 mm | |
MPC 302 Z | |
24,7 lb. | |
3,1 m3/h (51,7 l/min) | |
50/60 Hz | |
2 | |
< 5 Torr |
PTFE | |
< 44 dB | |
11,2 kg | |
Rotationsverdampfung, Vakuumofen, industrielle Anwendungen, Desikkation, Destillation, Filtration, Geltrocknung, Konzentrator, Gasprobenahme, Trocknung, Entgasung | |
Chemisch beständige Membran | |
2 | |
230 V |