Learn More
Biodesign™ Seihtuch
Artikelnummer. 12967487
Click to view available options
Porengröße:
50 μm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 12967487
Marke: Biodesign™ N301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Many biological preparations begin with extractions that require coarse filtration to remove cellular debris. Bulk filtration using cheesecloth absorbs much of the extraction fluid, while membranes clog quickly. BioPrepNylon™ produces rapid bulk filtration at extraordinary flow rates.
Viele biologische Präparate beginnen mit Extraktionen, die eine grobe Filtration zur Entfernung von Zellschutt erfordern. Die Massenfiltration mit Seihtüchern absorbiert einen Großteil der Extraktionsflüssigkeit, während Membranen schnell verstopfen. BioPrepNylon™ ergibt eine schnelle Massenfiltration mit außergewöhnlichen Durchflussraten. Polypropylen-Siebhalter (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner halten BioPrepNylon™ sicher bei der Probenverarbeitung. BioPrepNylon™ wird lose in einen Siebhalter gelegt, um einen Trichter zu bilden. Die Probe wird in den Trichter gegeben, kann abfließen, und die BioPrepNylon™-Schichten werden zur Aufnahme der gesamten Extraktionsflüssigkeit vorsichtig zusammengedrückt.
  • Ein reines Nylonprodukt ohne Detergenzien, Farbstoffe oder Salze kann direkt mit biologischen Proben verwendet werden
  • Aus sehr feinen Nylonfäden, die in eine Matrix mit 50 μm-Poren eingewoben sind.
  • Da BioPrepNylon™ nicht durchnässt wird, werden im Vergleich zu anderen Methoden deutlich größere Mengen der Extraktionsflüssigkeit zurückgewonnen
  • BioPrepNylon™ bindet keine Proteine, sodass keine wertvolle Probe verloren geht
  • Kompatibel mit den in der biologischen Forschung verwendeten Salzen, Puffern und Lösungsmitteln
  • Autoklavierbar
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden, BioPrepNylon™ ist ein synthetisches Seihtuch für die schnelle Massenfiltration
Spezifikation
Menge 3 Pk.
Porengröße 50 μm
Typ Seihtuch
Material Nylon
Autoklavierbar Ja
Größe (metrisch) 30 x 30 mm
Format Square Sheet