Learn More
Lovibond™ Checkit™ Komparator-Testkits
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch. Lovibond Checkit™ Comparitor Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala. Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
77.10 € - 103.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10285022
|
Lovibond™
147370 |
DEHA | 0 bis 0,5 mg/l |
84.90 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10376712
|
Lovibond™
147330 |
Chlordioxid | 0,01 bis 0,2 mg/l |
77.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10708985
|
Lovibond™
147480 |
Phosphat, Pulverpackung | 0 bis 2,5 mg/l |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch.Lovibond Checkit™ Comparitor Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala.Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert an.
- Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
- Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5/10 Jahren
- Drehen Sie das Farbrad mit dem kontinuierlichem Farbverlauf, bis die Farbe mit der reagierten Probe übereinstimmt
- Bedruckte Farbscheiben mit kontinuierlichem Farbverlauf ermöglichen genaue Messungen, ohne zwischen separaten Farbblöcken "extrapolieren" zu müssen
Spezifikation
Kolorimetrisch | |
Wassertestkit |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid