Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kulturröhrchen mit Beschriftungsfeld
Runder Boden; Klarglas
Marke: DWK Life Sciences 90K16100RW
270.04 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
Beschreibung
- Mit Beschriftungsfläche
- 15-415
- Verschlusskappen separat erhältlich
- Größe: 16 x 100mm
- Fassungsvermögen: 12.0mL
Spezifikation
Screw Thread Culture Tube | |
100 mm | |
Beschriftungsbereich | |
Nein |
16 mm | |
Borosilikatglas | |
12 mL |