Learn More
Thermo Scientific™ Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf.
Marke: Thermo Scientific™ FCR400LE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:- Sieben-Tage-Temperaturschreiber
- Funktioniert bis -150 °C
- Kundenseitig oder werkseitig installiert
Bestellinformationen:
- Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Fachmann eingebaut werden
Serviceleistungen
Warranty varies by country, please contact us for details
Spezifikation
Tintenloser Datenschreiber, vor Ort installiert | |
Datenschreiber | |
Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 400 Modelle) | |
Temperaturschreiber |