Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber für Ultratiefkühlgeräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
19.5L ; 120V 50/60Hz, 5.2A, Gehäuse TSU400
Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF und DxF, TSE und TSD Serie, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, Gehäuse TSU500, Gehäuse TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
HERAfreeze HFU400T ; REVCO UxF400 ; TSU400, Revco™ UxF400
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF Serie (außer ULT350 und ULT390 )
Revco RDE, Forma FDE, TDE Serie, HDE Serie (nur Modelle mit Boxkapazität von 500), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RDE, Forma FDE, TDE Serie, HDE Serie (nur Modelle mit Boxkapazität von 600), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HERAfreeze HLE 600-Box Tiefkühlgeräte, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 400 Modelle), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE Serie, HLE Serie (nur 500 Modelle), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Serien Forma 900 und 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF und TSE/TSD, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-Serie
TSE/TSD-Serie, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSX Serie
TSX Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
TSX-Serie, Forma FDE, HER-Afreeze HDE, RevCo RDE und TDE-Serie (Box mit 400er Kapazität und größer), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX400 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
TSX600 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
TSX700 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte
Thermo Scientific™ TSU-Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Tiefkühltruhen der Serie TDE
Typ:
Datenschreiber
Papier für Datenschreiber
Stifte für Datenschreiber
Tintenloser Datenschreiber, werksseitig installiert
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Beschreibung
Zeichnen Sie mit den Thermo Scientific™ Temperaturschreibern für Ultratiefkühlgeräte einen siebentägigen Temperaturverlauf bei bis zu -150 °C auf. Die Temperaturschreiber arbeiten mit 6 in. (15 cm)-Diagrammpapier und sind sowohl vor Ort als auch werkseitig installierbar.
Eigenschaften:
- Sieben-Tage-Temperaturschreiber
- Funktioniert bis -150 °C
- Kundenseitig oder werkseitig installiert
Bestellinformationen:
- Kundenseitig installierte Einheiten müssen von einem qualifizierten Fachmann eingebaut werden
Garantie
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Datenschreiber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TSX700 Serie Ultra-Tiefkühlgeräte |
| Überwachungsoptionen | Temperaturschreiber |